GF68457527
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.075 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP341075
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 684-575-27
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68457527-10EA | 4061825027562 |
GF68457527-1EA | 4061825027579 |
GF68457527-2EA | 4061825027593 |
GF68457527-20EA | 4061825027586 |
GF68457527-5EA | 4061825027609 |