Merck
GF67706770
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.8 mm, L 20 m
Synonym(e):
ES305980
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 677-067-70
Länge
20 m
Durchmesser
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)