Merck
GF67321469
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301005
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 673-214-69
Länge
0.2 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.0005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)