GF65583311
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 100 x 100mm, 0.005mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
NI050200
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-833-11
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)