GF65001440
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 5g, max. size 10mm, 99.9%
Synonym(e):
Ruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 650-014-40
Widerstandsfähigkeit
7.1 μΩ-cm, 0°C
Partikelgröße
10 mm (maximum)
bp
3900 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2310 °C (lit.)
Dichte
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)