GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
VC007800
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 632-159-62
Länge
25 mm
AD
34.6 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |