GF62792398
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 50mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI040210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-923-98
Größe × Dicke
50 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)