Merck
GF60670436
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT055150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 606-704-36
Länge
1 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)