GF60345659
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m wire, 0.020mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI055105
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-456-59
L × Durchm.
10 m × 0.020 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)