Merck
GF59793047
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210310
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 597-930-47
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)