GF58450877
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
1000mm rod, 16mm diameter
Synonym(e):
FL017925
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 584-508-77
L × Durchm.
1000 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)