Wichtige Dokumente
GF57727705
Zirkonium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Assay
99.2%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 577-277-05
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.002 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)