Merck
GF56601390
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
NI160251
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 566-013-90
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF56601390-1EA4061825465661
GF56601390-2EA4061829965518
GF56601390-5EA4061831015799