GF56567335
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI045150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 565-673-35
L × Durchm.
50 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)