GF56100473
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FK115160
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 561-004-73
L × Durchm.
50 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)