Merck
GF55955649
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.2m wire, 0.75mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015145
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 559-556-49
L × Durchm.
0.2 m × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)