GF55219484
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
175mm tube, 3.15mm outside diameter, 1.15mm wall thickness, 0.85mm inside diameter
Synonym(e):
W 187300
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 552-194-84
L × Wandstärke
175 mm × 1.15 mm
AD × ID
3.15 mm × 0.85 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)