GF54017007
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL417250
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 540-170-07
Länge
500 mm
AD
24.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)