Merck
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Synonym(e):
SI546010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-882-25
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)