GF53606875
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU020220
About This Item
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 536-068-75
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53606875-10EA | 4061829923433 |
GF53606875-20EA | 4061829973629 |
GF53606875-1EA | 4061825463780 |
GF53606875-2EA | 4061829953621 |
GF53606875-5EA | 4061831004250 |