Merck
GF52782352
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 30micron
Synonym(e):
FK256011
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 527-823-52
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)