Merck
GF52250565
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sphere, diam. 1.59 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
OX316810
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 522-505-65
Durchmesser
1.59 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF52250565-1EA4061825096285