Merck
GF51992051
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 200 mm, black
Synonym(e):
AM337913
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 519-920-51
Länge
200 mm
Durchmesser
15 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)