GF51152475
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
AL607160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 511-524-75
Länge
100 mm
AD
8.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF51152475-1EA | 4061821148285 |
GF51152475-2EA | 4061821148292 |
GF51152475-5EA | 4061821148308 |