GF50927801
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
200m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE085130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 509-278-01
L × Durchm.
200 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50927801-1EA | 4061825475035 |