Merck
GF49786138
Quartz - fused
sphere, 3.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI616830
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 497-861-38
Durchmesser
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)