GF49586631
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 125ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 110ám
Synonym(e):
PP308710
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 495-866-31
Größe
500 × 500 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)