Merck
GF49421910
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm
Synonym(e):
SU301125
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 494-219-10
Länge
0.2 m
Spiralbreite
570 mm
Dicke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)