GF47331783
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm tube, 1.3mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.8mm inside diameter
Synonym(e):
NI057130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 473-317-83
L × Wandstärke
200 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.3 mm × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)