Merck
GF47034884
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.05mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020240
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-348-84
Größe × Dicke
6 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF47034884-50EA4061831025385
GF47034884-10EA4061829930523
GF47034884-20EA4061829983826