GF46576660
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
W 117940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-766-60
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46576660-1EA | 4061825472409 |
GF46576660-2EA | 4061829973100 |