GF46343134
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP341100
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 463-431-34
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)