Merck
GF45519004
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9, 2.4 mm diameter, length 900 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE067904
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 455-190-04
Länge
900 mm
Durchmesser
2.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)