GF45219922
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145500
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 452-199-22
Länge
0.2 m
Durchmesser
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45219922-1EA | 4061821147806 |