Merck
GF43873320
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonym(e):
NI197750
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 438-733-20
Länge
100 mm
AD
9.55 mm
Wandstärke
0.275 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)