Merck
GF43713895
Indium-tin alloy, In95Sn5
sheet, 50 x 50mm, 3mm thickness
Synonym(e):
IN103300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 437-138-95
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)