Merck
GF43160138
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 10 m, filament diameter 0.012mm
Synonym(e):
AR305779
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 431-601-38
Länge
10 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)