GF43000524
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 50 g
Synonym(e):
EK306010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 430-005-24
Gewicht
50 g
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)