GF40500964
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030290
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 405-009-64
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40500964-1EA | 4061825449036 |
GF40500964-20EA | 4061829972660 |
GF40500964-10EA | 4061829915032 |
GF40500964-2EA | 4061829947392 |
GF40500964-5EA | 4061829997052 |