Merck
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
Synonym(e):
AL716010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 400-396-57
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)