GF39959364
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, black
Synonym(e):
ST323300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 399-593-64
Größe
150 × 150 mm
Dicke
3 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39959364-1EA | 4061825045542 |
GF39959364-2EA | 4061825045559 |
GF39959364-10EA | 4061825045535 |
GF39959364-5EA | 4061825045566 |