GF39693145
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE250250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 396-931-45
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)