Merck
GF39002891
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Synonym(e):
FF210331
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-028-91
Länge
1 m
Spiralbreite
12 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)