GF38749102
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.05 mm
Synonym(e):
FE248703
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 387-491-02
Nennmaschenweite
0.085 mm
Größe
100 × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)