Merck
GF38616790
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI055840
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-167-90
Länge
5 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)