Merck
GF38241109
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Synonym(e):
SC006010
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sc
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141613
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 382-411-09
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
2 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF38241109-1EA4061821118486