Wichtige Dokumente
GF37574523
Kupfer
tube, 200mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.93mm, wall thickness 0.71mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU007620
About This Item
Assay
99.9%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 375-745-23
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
200 mm × 0.71 mm
AD × ID
6.35 mm × 4.93 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)