GF37027717
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
1000mm rod, 5.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NK257910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 370-277-17
L × Durchm.
1000 mm × 5.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)