GF36710434
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
50m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NB035160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 367-104-34
L × Durchm.
50 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)