Merck
GF35742966
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.90mm, L 1000 mm, wall thickness 0.050 mm
Synonym(e):
IM307190
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 357-429-66
Länge
1000 mm
Wandstärke
0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF35742966-1EA4061825054599
GF35742966-2EA4061825054605
GF35742966-5EA4061825054612